Drukuj
Pinceta próżniowa, aspirette®
Dostawca: HIRSCHMANN
9901500 9901600 9901700 9901605
232-2420EA 1280 PLN
232-2420 HIRS9901600 HIRS9901700 HIRS9901605
Pinceta próżniowa, aspirette®
Pincety
Powered by rechargeable battery for picking up and placing flat objects up to a max. unit weight of 70 g.
  • Obsługa jednym przyciskiem, ergonomiczny kształt
  • Dostępny w wersji standardowej lub antystatycznej
  • Bateria może być ładowana ok. 1000 razy
Informacje do zamówienia: Dostarczana z ładowarką i zestawem 3 silikonowych przyssawek o średnicy 3,2, 6 i 10 mm.