Drukuj
Wskaźnik przepływu, łopatkowy
Dostawca: Bel-Art Products, a Part of SP
H199370001 H199370002 H199370003
618-1140EA 322 PLN
618-1140 618-1141 618-1142
Wskaźnik przepływu, łopatkowy
Wskaźniki przepływu
PS paddle wheels for flow visualisation of liquids or gases.
  • Internal flow channel of 5 mm
  • Paddle wheel shell of 25 mm
  • Overall length of 51 mm
  • Maximum recommended pressure of 10 psi
Minimum flow of 0,5 liters per minute − Maximum flow of 10 liters per minute.
Uwaga: Not for use with corrosive chemicals or fluids with a temperature in excess of 64 °C (150 °F).