Drukuj
Kolby miarowe oranżowe, klasa B, korąk plastikowy, Azlon®
Dostawca: SciLabware
FDF018N FDF024N FDF012N FDF030N FDF036N
214-0116EA 102 PLN
214-0116 214-0117 214-0115 214-0118 214-0247
Kolby miarowe oranżowe, klasa B, korąk plastikowy, Azlon®
Kolby Kolby miarowe
PP, Półprzezroczysty, z korkiem PE.
  • Klasa B z wyraźną, łatwą do odczytania linią kalibracyjną. Ekspozycja na temperatury powyżej 60 °C może mieć wpływ na dokładność. Czyszczenie łagodnymi alkalicznymi detergentami zalecanymi do 60 ° C
Certyfikaty: ISO 1042