Drukuj
Kolby miarowe, klasa A, niebieskie oznaczenia
Dostawca: SciLabware
3152/04AWC 3152/06AWC 3152/08AWC 3152/10AWC 3152/12AWC 3152/14AWC 3152/16AWC 3152/18AWC 3152/20AWC 3152/22AWC
612-3203EA 1360 PLN
612-3203 612-3204 612-3205 612-3206 612-3207 612-3208 612-3209 612-3210 612-3211 612-3212
Kolby miarowe, klasa A, niebieskie oznaczenia
Kolby Kolby miarowe
PYREX®, szkło borokrzemowe, oranżowe, z korkiem PE.
  • Znaki i napisy emaliowane na niebiesko o wysokim kontraście.
  • Partia zakodowana pod kątem identyfikowalności i dostarczona z certyfikatem partii
Certyfikaty: ISO 1042, DIN 12 664