Drukuj
Kolby miarowe, klasa A, korki plastikowe, niebieskie oznaczenia
Dostawca: SciLabware
FRD184 FRD164 FRD166 FRD167 FRD168 FRD174 FRD176 FRD178 FRD180 FRD182 FRD170 FRD172
612-0171EA 1520 PLN
612-0171 612-0442 612-0443 612-0444 612-3988 612-0446 612-0447 612-0448 612-0449 612-0450 612-0451 612-3667
Kolby miarowe, klasa A, korki plastikowe, niebieskie oznaczenia
Kolby Kolby miarowe
MBL®, szkło borokrzemowe, z korkiem PE.
  • Niebieskie napisy i oznaczenia o wysokim kontraście, znak zgodności „H”. Każda kolba jest wytrawiona laserowo z unikalnym indywidualnym numerem seryjnym, kodem serii i datą produkcji - Certyfikaty serii można pobrać ze strony internetowej: www.scilabware.com Skalibrowane tak, aby zawierały (TC, W)
Certyfikaty: DIN 12664, BS EN ISO 1042