Drukuj
Kolby miarowe trapezowe, klasa A, brązowe oznaczenia
Dostawca: Poulten & Graf
RB257/B/5 RB257/D/5 RB257/E/5 RB257/AM/C/5 RB257/AM/D/5
612-1848EA 446 PLN
612-1848 612-1849 612-1852 612-1839 612-1843
Kolby miarowe trapezowe, klasa A, brązowe oznaczenia
Kolby Kolby miarowe
Szkło borokrzemowe, z korkiem PP NS.
  • Individually numbered
Indywidualne oznaczenie.
Certyfikaty: DIN/BS/ISO 1042