Drukuj
Volumetric flasks, class A, white markings, works certified
Dostawca: SciLabware
3151/04WC 3151/06WC 3151/08WC 3151/10WC 3151/12WC 3151/14WC 3151/16WC 3151/18WC 3151/20WC 3151/22WC 3151/24WC 3151/26WC 3151/01WC 3151/02WC
612-3232EA 899 PLN
612-3232 612-3239 612-3202 612-3237 612-3234 612-3220 612-3214 612-3199 612-3229 612-3227 612-3225 612-3223 612-3200 612-3201
Volumetric flasks, class A, white markings, works certified
Kolby Kolby miarowe
PYREX®, szkło borokrzemowe, z korkiem PE.
  • Skalibrowane do tolerancji wymaganych przez Farmakopeę Stanów Zjednoczonych (USP), które są bardziej rygorystyczne niż normy ISO / DIN
  • Każda kolba jest wytrawiana laserowo z unikalnym indywidualnym numerem seryjnym, kodem partii i datą produkcji
  • Skalibrowany, aby zawierał (TC, In). Napisy emaliowane na biało.
Zgodny z ISO 1042 i DIN 12664.
Informacje do zamówienia: Dostarczony z certyfikatem kalibracji zgodnym z normami krajowymi.