Drukuj
Kolby miarowe, klasa A, korąk plastiokwy, białe oznaczenia
Dostawca: SciLabware
3151/04 3151/06 3151/08 3151/10 3151/12 3151/14 3151/16 3151/18 3151/20 3151/22 3151/24 3151/26 3151/01 3151/02
612-3233EA 314 PLN
612-3233 612-3231 612-2902 612-3238 612-3236 612-3222 612-3215 612-3213 612-3198 612-3228 612-3226 612-3224 612-2900 612-2901
Kolby miarowe, klasa A, korąk plastiokwy, białe oznaczenia
Kolby Kolby miarowe
PYREX®, szkło borokrzemowe, z korkiem PE.
  • Skalibrowane do tolerancji wymaganych przez Farmakopeę Stanów Zjednoczonych (USP), które są bardziej rygorystyczne niż normy ISO / DIN
  • Każda kolba jest wytrawiana laserowo z unikalnym indywidualnym numerem seryjnym, kodem partii i datą produkcji - Certyfikaty partii można pobrać ze strony internetowej: www.scilabware.com
  • Skalibrowany, aby zawierał (TC, In). Napisy emaliowane na biało.
Certyfikaty: BS EN ISO 1042, DIN 12664