Drukuj
Kolby miarowe oranżowe, klasa A, korąk plastikowy, białe oznaczenia
Dostawca: SciLabware
3152/08A 3152/10A 3152/14A 3152/16A 3152/20A 3152/04A 3152/06A 3152/12A 3152/18A 3152/22A
612-3248EA 535 PLN
612-3248 612-3251 612-3244 612-3243 612-3247 612-2903 612-2904 612-3249 612-3242 612-3245
Kolby miarowe oranżowe, klasa A, korąk plastikowy, białe oznaczenia
Kolby Kolby miarowe
PYREX®, szkło borokrzemowe, oranżowe, z korkiem PE.
  • Skalibrowane do tolerancji wymaganych przez Farmakopeę Stanów Zjednoczonych (USP), które są bardziej rygorystyczne niż normy ISO / DIN
  • Każda kolba jest wytrawiana laserowo z unikalnym indywidualnym numerem seryjnym, kodem partii i datą produkcji - Certyfikaty partii można pobrać ze strony internetowej: www.scilabware.com
  • Napisy emaliowane na biało, idealne do stosowania z rozwiązaniami wrażliwymi na światło
Certyfikaty: BS EN ISO 1042, DIN 12664