Drukuj
Kolby miarowe, klasa A, niebieskie oznaczenia, BLAUBRAND®
Dostawca: Brand
37045 37053 37046 37047 37048 37049 37050 37051 37052
612-2736EA 148 PLN
612-2736 612-3565 612-2563 612-2564 612-2565 612-2566 612-2567 612-2568 612-2569
Kolby miarowe, klasa A, niebieskie oznaczenia, BLAUBRAND®
Kolby Kolby miarowe
Szkło borokrzemowe 3.3, z koralikową obwódką.
  • Skalibrowany, aby zawierał (TC, In)
  • Znaki i napisy emaliowane na niebiesko o wysokim kontraście. Oznaczenia DE-M
* Wide neck.
Certyfikaty: DIN EN ISO 1042
Informacje do zamówienia: Supplied with a batch certificate. Volumetric flasks also available on request with an individual certificate, a USP individual certificate or a DAkkS calibration certificate.