Drukuj
BLAUBRAND® Volumetric Flasks, Class A, Blue Markings
Dostawca: Brand
37256 37264 37265 37266 37288 37289 37294 37259 37260 37267 37258 37262 37263 37257 37261 37268
612-2738EA 242 PLN
612-2738 827-6453 612-2742 612-2743 612-2745 612-2746 612-2747 827-6448 827-6449 612-2744 827-6447 612-2741 827-6452 612-2739 612-2740 612-3654
BLAUBRAND® Volumetric Flasks, Class A, Blue Markings
Kolby Kolby miarowe
Szkło borokrzemowe 3.3, ze szklanym korkiem.
  • Skalibrowany, aby zawierał (TC, In)
  • Znaki i napisy emaliowane na niebiesko o wysokim kontraście Oznaczenia DE-M
*Szeroka szyja.
Certyfikaty: DIN EN ISO 1042
Informacje do zamówienia: Dostarczane z certyfikatem partii. Kolby miarowe są również dostępne na życzenie z indywidualnym certyfikatem, indywidualnym certyfikatem USP lub certyfikatem kalibracji DAkkS.