Drukuj
Kolby miarowe, klasa A, bez korka, niebieskie oznaczenia
Dostawca: HIRSCHMANN
2820392 2820393 2820394 2820397 2820398 2820366 2820381 2820361 2820380 2820353 2820360 2820390 2820352 2820365 2820370 2820371 2820375 2820378 2820385 2820386
612-3386EA 307 PLN
612-3386 612-3387 612-3502 612-3503 HIRS2820398 HIRS2820366 HIRS2820381 HIRS2820361 HIRS2820380 HIRS2820353 HIRS2820360 HIRS2820390 HIRS2820352 HIRS2820365 HIRS2820370 HIRS2820371 HIRS2820375 HIRS2820378 HIRS2820385 HIRS2820386
Kolby miarowe, klasa A, bez korka, niebieskie oznaczenia
Kolby Kolby miarowe
DURAN®, szkło borokrzemianowe, bez korka, certyfikat zgodności (oznaczenie DE-M).
  • Niebieskie trwałe oznaczenia odporne na kwasy i zasady
  • Certyfikat zgodności z numerem serii dostępny na stronie internetowej: (www.hirschmannlab.de)
*Szeroka szyjka
Certyfikaty: DIN EN ISO 1042