Drukuj
Kolby miarowe typ Kohlrauscha do oznaczania cukru
Dostawca: HIRSCHMANN
2970180 2970185
612-3524EA 172 PLN
612-3524 612-3525
Kolby miarowe typ Kohlrauscha do oznaczania cukru
Kolby Kolby miarowe
certyfikat DURAN®, szkło borokrzemianowe, zgodność (DE-M znakowanie).
  • Wzorcowane na wlew (TC, In)
  • Niebieskie trwałe oznaczenia odporne na kwasy i zasady
  • Certyfikat zgodności z numerem serii dostępny na stronie internetowej: (www.hirschmannlab.de)