Drukuj
Kolby miarowe, klasa A, korki plastikowe, niebieskie oznaczenia
Dostawca: HIRSCHMANN
2820266 2820261 2820275 2820278 2820281
612-5738EA 221 PLN
612-5738 HIRS2820261 HIRS2820275 HIRS2820278 HIRS2820281
Kolby miarowe, klasa A, korki plastikowe, niebieskie oznaczenia
Kolby Kolby miarowe
DURAN®, szkło borokrzemowe, ze szklanym korkiem, certyfikat zgodności (oznaczenia DE-M).
  • Emaliowane na niebiesko nieusuwalne oznaczenia odporne na kwasy i zasady
  • Certyfikat zgodności z datowaną identyfikacją partii (dostępny za pośrednictwem strony internetowej: www.hirschmannlab.de)
* W odniesieniu do DIN
**Szeroka szyja
Certyfikaty: DIN EN ISO 1042