Drukuj
Kolby miarowe, klasa A, niebieskie oznaczenia
Dostawca: SciLabware
FRD202 FRD204 FRD206 FRD208 FRD214 FRD216 FRD218 FRD220 FRD210 FRD212 FRD200 FRD222
612-0079EA 148 PLN
612-0079 612-0080 612-0081 612-0082 612-0085 612-0092 612-0093 612-0094 612-3337 612-3719 BIBBFRD200 BIBBFRD222
Kolby miarowe, klasa A, niebieskie oznaczenia
Kolby Kolby miarowe
MBL®, szkło borokrzemowe, z gładką szyją.
  • Oznaczenia emaliowane na niebiesko.
  • Certyfikat zgodności z numerem partii
ISO 1042
Certyfikaty: ISO 1042