Drukuj
Kolby miarowe PMP, klasa A lub B, niebieskie oznaczenia
Dostawca: Brand
36162 36178 36182
612-3796EA 141 PLN
612-3796 612-4810 612-4812
Kolby miarowe PMP, klasa A lub B, niebieskie oznaczenia
Kolby Kolby miarowe
PMP, przezroczyste, z korkiem PP.
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Ring mark and inscriptions in blue
  • Exposure to temperature up to 121 °C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits! Cleaning up to 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions
Granice błędów zgodnie z klasą A i odpowiednio dla B, DIN EN ISO 1042.
*Wide neck