Drukuj
Kolby miarowe PP, klasa B
Dostawca: Brand
36020 36028 36038 36048 36054 36062 36008
612-4076EA 55.2 PLN
612-4076 612-4077 612-4078 612-4079 612-4080 612-4081 612-3708
Kolby miarowe PP, klasa B
Kolby Kolby miarowe
PP o wysokiej przejrzystości, z korkiem PP.
  • Skalibrowany, aby zawierał (TC, In)
  • Znak i napisy w kolorze niebieskim
  • Ekspozycja na temperatury do + 60 ° C (autoklawowanie) nie spowoduje trwałego przekroczenia limitów błędów Zaleca się czyszczenie w maks.+ 60 ° C, aby zachować znaki i napisy
Granice błędów zgodnie z klasą B, DIN EN ISO 1042.
*Szeroka szyja.