Drukuj
Kolby miarowe PMP, klasa B
Dostawca: KARTELL
2485 2486 2487 2488 2489
612-3006EA 131 PLN
612-3006 612-3007 612-3008 612-3009 612-3010
Kolby miarowe PMP, klasa B
Kolby Kolby miarowe
PMP (TPX®), przezroczyste, z korkiem.
  • Autoklawowalny, Do temperatur roboczych do +170 ° C
  • Z zatyczkami NS.