Drukuj
Kolby miarowe PP, klasa B
Dostawca: VITLAB
676941 671941 672941 673941 674941 675941 677941
612-3786EA 103 PLN
612-3786 VITL671941 VITL672941 VITL673941 VITL674941 VITL675941 VITL677941
Kolby miarowe PP, klasa B
Kolby Kolby miarowe
PP, z korkiem PP.
Wysoce przezroczysty zgodnie z DIN 12664 (szkło) z niebieskim oznaczeniem Indywidualnie dostosowany znak, aby zawierał (TC, In).