Drukuj
Kolby miarowe, klasa A, korki plastikowe, brązowe oznaczenia, BLAUBRAND® ETERNA
Dostawca: Brand
36853 36854 36849 36847 36852 36838 36842 36843 36845 36848 36850 36851 36846 36841
612-5072EA 313 PLN
612-5072 612-2735 612-5068 612-5066 612-5071 612-5062 612-5063 612-5064 612-5065 612-5067 612-5069 612-5070 612-3652 612-3651
Kolby miarowe, klasa A, korki plastikowe, brązowe oznaczenia, BLAUBRAND® ETERNA
Kolby Kolby miarowe
Szkło borokrzemowe 3.3, z korkiem PP.
  • Skalibrowany, aby zawierał (TC, In)
  • Znaki i inskrypcje oznaczne na brązowo
  • Oznaczenie DE-M
*Szeroka szyja.
Certyfikaty: DIN EN ISO 1042
Informacje do zamówienia: Dostarczane z certyfikatem partii. Kolby miarowe są również dostępne na życzenie z indywidualnym certyfikatem, indywidualnym certyfikatem USP lub certyfikatem kalibracji DAkkS.