Drukuj
Kolby miarowe, klasa B, białe oznaczenia, SILBERBRAND®
Dostawca: Brand
36753 36754 36747 36751 36752
612-5060EA 0 PLN
612-5060 612-5061 612-5054 612-5058 612-5059
Kolby miarowe, klasa B, białe oznaczenia, SILBERBRAND®
Kolby Kolby miarowe
Szkło borokrzemowe 3.3, z korkiem PP.
  • Skalibrowany, aby zawierał (TC, In)
  • Znaki i napisy emaliowane na biało o wysokim kontraście
*Szeroka szyja.
Certyfikaty: DIN EN ISO 1042