Drukuj
Kolby miarowe trapezowe, klasa A, niebieskie oznaczenia
Dostawca: HIRSCHMANN
2960133 2960140 2960152 2960153 2960160 2960161 2960165 2960170 2960175
612-3441EA 223 PLN
612-3441 612-3442 612-3443 612-3444 612-3445 612-3446 612-3447 612-3448 612-3449
Kolby miarowe trapezowe, klasa A, niebieskie oznaczenia
Kolby Kolby miarowe
DURAN®, szkło borokrzemianowe, z korkiem z PE, certyfikat zgodności (oznaczenie DE-M).
  • Niebieskie trwałe oznaczenie odporne na kwasy i zasady
  • Certyfikat zgodności z numerem serii dostępny na stronie internetowej: (www.hirschmannlab.de)
*Szeroka szyjka.
Certyfikaty: DIN EN ISO 1042