Drukuj
Kolby miarowe, klasa B, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
4001-0050 4001-0100 4001-0250 4001-0500 4001-1000
612-3021EA 311 PLN
612-3021 612-3022 612-3024 612-3025 612-3026
Kolby miarowe, klasa B, Nalgene®
Kolby Kolby miarowe
PMP (TPX®) przeźroczyste z nakrętką PP.
  • Bardzo wytrzymałe i pozwalające na precyzyjne odmierzanie
  • Kalibrowane indywidualnie, z trwałą kolorową linią
  • Autoklawowalne bez nakrętkii z małą ilością wody w kolbie. Czyszczenie łagodnymi detergentami alkalicznymi do zwolone do +60 °C (wyższa temperatura może mieć wpływ na dokładność)
ASTM E288 and ISO Standard 384 Class B
Certyfikaty: ASTM E228 i standard ISO 384 klasy B