Drukuj
Kolby miarowe trapezowe, klasa A, niebieskie oznaczenia, BLAUBRAND®
Dostawca: Brand
36401 36402 36403 36404 36406 36407 36408
612-5045EA 249 PLN
612-5045 612-5046 612-5047 612-5048 612-5049 612-5050 612-5051
Kolby miarowe trapezowe, klasa A, niebieskie oznaczenia, BLAUBRAND®
Kolby Kolby miarowe
Szkło borokrzemianowe 3.3 z korkiem z PP.
  • Wzorcowane na wlew ('In')
  • Napisy naniesione kontrastową niebieski emalią
  • Oznaczenie DE-M
*Szeroka szyjka
Certyfikaty: DIN EN ISO 1042
Informacje do zamówienia: dostarczane są z numerem serii oraz certyfikatem serii dołączonym do oryginalnego opakowania. Na życzenie klienta dostarczane są również takie certyfikaty jak: certyfikat indywidualny, certyfikat indywidualny UPS lub certyfikat wzorcowania DAkkS.