Drukuj
Kolby miarowe PP, klasa B
Dostawca: KARTELL
1484 1485 1486 1487 1488 1489
612-3000EA 80.5 PLN
612-3000 612-3001 612-3002 612-3003 612-3004 612-3005
Kolby miarowe PP, klasa B
Kolby Kolby miarowe
PP, Półprzezroczysty, z korkiem PE.
  • Wąska szyja bez menisku w celu ułatwienia odczytu
  • Skalibrowany grawimetrycznie w temperaturze +20 °C
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie, chemicznie nieabsorpcyjna, nie zwilżająca powierzchnia