Drukuj
Kolby miarowe, klasa B, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
4000-0050 4000-0100 4000-0200 4000-0250 4000-0500 4000-1000
612-3011EA 322 PLN
612-3011 612-3012 612-3013 612-3014 612-3015 612-3016
Kolby miarowe, klasa B, Nalgene®
Kolby Kolby miarowe
PPCO, półprzezroczyste, z zakrętką z PP.
  • Bardzo wytrzymałe i pozwalające na precyzyjne odmierzanie
  • Kalibrowane indywidualnie, z trwałą kolorową linią
  • Autoklawowalne bez nakrętkii z małą ilością wody w kolbie. Czyszczenie łagodnymi detergentami alkalicznymi do zwolone do +60 °C (wyższa temperatura może mieć wpływ na dokładność)
ASTM E288 and ISO Standard 384 Class B
Certyfikaty: ASTM E228 i standard ISO 384 klasy B