Drukuj
Kolby miarowe oranżowe, klasa A, korąk szklany, białe oznaczenia, BLAUBRAND®
Dostawca: Brand
37438 37443 37445 37446 37447 37448 37449 37450 37451 37452 37453
612-0854EA 408 PLN
612-0854 612-0855 612-0856 612-0857 612-0858 612-0859 612-0860 612-0861 612-2748 612-0862 612-0863
Kolby miarowe oranżowe, klasa A, korąk szklany, białe oznaczenia, BLAUBRAND®
Kolby Kolby miarowe
Szkło borokrzemianowe 3.3, oranżowe z korkiem szklanym.
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Marks and inscriptions in high contrast white enamel
  • DE-M marking
*Wide neck.
Certyfikaty: DIN EN ISO 1042.
Informacje do zamówienia: dostarczane są z numerem serii oraz certyfikatem serii dołączonym do oryginalnego opakowania. Na życzenie klienta dostarczane są również takie certyfikaty jak: certyfikat indywidualny, certyfikat indywidualny UPS lub certyfikat wzorcowania DAkkS.