Drukuj
Kolby miarowe oranżowe, klasa A, korąk plastikowy, białe oznaczenia, BLAUBRAND®
Dostawca: Brand
BLAUBRAND®
612-5089EA 268 PLN
612-5089 612-5087 612-5088 612-5736 612-6789 612-6790 612-5085 612-5086 612-5094 612-5084 612-5092 612-5093 612-5090 612-5091
Kolby miarowe oranżowe, klasa A, korąk plastikowy, białe oznaczenia, BLAUBRAND®
Kolby Kolby miarowe
Borosilicate glass 3.3, amber, with PP stopper.
  • Wzorcowane na wlew ('In')
  • Napisy naniesione kontrastową białą emalią
  • Oznaczenie DE-M
*Wide neck.
Certyfikaty: DIN EN ISO 1042
Informacje do zamówienia: dostarczane są z numerem serii oraz certyfikatem serii dołączonym do oryginalnego opakowania. Na życzenie klienta dostarczane są również takie certyfikaty jak: certyfikat indywidualny, certyfikat indywidualny UPS lub certyfikat wzorcowania DAkkS.