Drukuj
VWR®, Kolby okrągłodenne, wąska lub szerąka szyja
Dostawca: VWR Collection
214-1182EA 44.6 PLN
214-1182 214-1177 214-1178 214-1179 214-1180 214-1181 214-1183 214-1184 214-1185 214-1186
VWR®, Kolby okrągłodenne, wąska lub szerąka szyja
Kolby Kolby okrągłodenne
Szkło borokrzemowe 3.3, bezbarwne.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysokie temperatury
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, co daje stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Ekonomiczna alternatywa do szerokiego zakresu zastosowań, Oznaczenia objętości oraz białe pole na opisy.
ISO 1773 (narrow mouth)
DIN 12347 (wide mouth)
Certyfikaty: ISO 1773 (wąska szyja)
DIN 12347 (szeroka szyja)