Drukuj
Kolby okrągłodenne, wąska szyja z wywinięciem
Dostawca: SciLabware
1120/18D 1120/08D 1120/14D 1120/22D 1120/04M
214-0426EA 3580 PLN
214-0426 214-0025 BIBB1120/14D 214-0027 BIBB1120/04M
Kolby okrągłodenne, wąska szyja z wywinięciem
Kolby Kolby okrągłodenne
PYREX®, szkło borokrzemowe, szeroka szyja.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna.
  • Odporność na wysoką temperaturę
Szeroka szyjka ułatwiająca łatwe dodawanie stałych próbek itp. Z białym emaliowanym miejscem do opisu.
Certyfikaty: ISO 1773