Drukuj
Kolby okrągłodenne, wąska szyja z wywinięciem
Dostawca: SciLabware
1100/32D 1100/35D 1100/36D 1100/02M 1100/04M 1100/12D 1100/18D 1100/24D 1100/28D 1100/38D
214-0020EA 603 PLN
214-0020 214-0021 214-0022 214-0360 214-0015 214-0016 214-0017 214-0018 214-0019 214-0023
Kolby okrągłodenne, wąska szyja z wywinięciem
Kolby Kolby okrągłodenne
PYREX®, szkło borokrzemowe.
  • Wysoka odporność na szok termiczny Doskonała trwałość chemiczna zapewniająca działanie wolne od zanieczyszczeń
Kolby z wąską szyjką z okrągłym dnem i białym obszarem do opisywania.
* Ten rozmiar nie jest objęty zakresem ISO
Certyfikaty: ISO 1773