Drukuj
Kolby okrągłodenne, wąska lub szerąka szyja z wywinięciem, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
217211706 217212402 217213604 217215408 217216404 217216807 217217109 217217306 217217709 217218602 217219101 217412407 217414408 217415404 217416306 217416409 217417105 217417302 217417602 217418607 217419106 217214403 217218705 217413609
214-2105EA 66.4 PLN
214-2105 214-2110 214-2115 214-2125 214-2130 214-2135 214-0146 214-2145 214-2150 214-2155 214-2160 214-2210 214-2220 214-2225 214-2231 214-2230 214-2240 214-2245 214-2251 214-2255 214-2260 214-2120 214-0427 214-2215
Kolby okrągłodenne, wąska lub szerąka szyja z wywinięciem, DURAN®
Kolby Kolby okrągłodenne
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Oznaczone pojemnością i białym obszarem do oznaczania. Kolby o średnicy zewnętrznej szyjki większej niż 65 mm mają wzmocnione brzegi.
*Rozmiar ISO inny niż DIN
DIN EN ISO 24450 (wide mouth)
Certyfikaty: DIN ISO 1773 (wąska szyja)
DIN EN ISO 24450 (szeroka szyja)