Drukuj
Kolby gruszkowe do wyparąk rotacyjnych
Dostawca: BUCHI
000452 000453 000454
531-1981EA 808 PLN
531-1981 531-1982 531-1983
Kolby gruszkowe do wyparąk rotacyjnych
Kolby Kolby do wyparek rotacyjnych
Wyprodukowane ze szkła borokrzemowego.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna Odporność na wysoką temperaturę Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Do wyparek rotacyjnych Rotavapor R-210/215. Kształt gruszki z szyjką NS 29/32. Glassware A, V, C.