Drukuj
Kolby do wyparąk rotacyjnych BÜCHI
Dostawca: BUCHI
000431 000432 000433 000434 000435 000436 000437 020729 025323 025520
531-1811EA 507 PLN
531-1811 531-1812 531-1813 531-1814 531-1815 531-1816 531-1817 BUCH020729 BUCH025323 BUCH025520
Kolby do wyparąk rotacyjnych BÜCHI
Kolby Kolby do wyparek rotacyjnych
Wyprodukowane ze szkła borokrzemowego.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna Odporność na wysoką temperaturę Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Do wyparek rotacyjnych Rotavapor® R-210/215. Kolba w kształcie gruszki ze szlifowanym gniazdem NS 29 2/32