Drukuj
Kolba odbieralnikowa ze szlifem kulowym do wyparąk
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03063558 03063570 03063573 03063537 03063549 03064037 03064049 03064058 03064070 03064073 03064076 03064079
531-9144EA 308 PLN
531-9144 531-9145 531-9146 531-9142 531-9143 531-0825 531-0826 531-0827 531-0821 531-0822 531-0823 531-0824
Kolba odbieralnikowa ze szlifem kulowym do wyparąk
Kolby Kolby do wyparek rotacyjnych
DURAN®, szkło borokrzemowe, przezroczyste lub powlekane tworzywem sztucznym.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna Odporność na wysoką temperaturę Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Przegub kulisty KS 35/20, centrowany, odpowiedni do wszystkich wyparek rotacyjnych.