Drukuj
Kolby gruszkowe do wyparąk rotacyjnych
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03042937 03042949 03042958 03042970 03042973 03042976 03042928 03044037 03044028 03044049 03044058 03044070 03044073 03044076 03041422 03041410 03041413 03041428
201-0324EA 142 PLN
201-0324 201-0325 201-0326 201-0327 201-0328 531-9127 201-0323 531-0832 531-0831 531-0833 531-0834 531-0828 531-0829 531-0830 LENZ03041422 LENZ03041410 LENZ03041413 LENZ03041428
Kolby gruszkowe do wyparąk rotacyjnych
Kolby Kolby do wyparek rotacyjnych
DURAN®, szkło borokrzemianowe, przezroczyste lub powlekane tworzywem sztucznym.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Wysoka odporność temperaturowa
  • Odporne na duże zmiany temperatury
Kolby ze szlifem NS 29/32 do wyparek rotacyjnych. Zwykłe lub powlekane specjalną powłoką PUR.