Drukuj
Kolba Kjeldahla, wąska szyja z wywinięciem, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
212311707 212312403 212313605 212314404 212315109 212315409
214-4105EA 135 PLN
214-4105 214-4110 214-4115 214-4120 214-4122 214-4125
Kolba Kjeldahla, wąska szyja z wywinięciem, DURAN®
Kolby Kolby Kjeldahla
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, zapewniająca wysoką odporność na zmiany temperatury
Naniesiona pojemność oraz białe pole do opisu.
Certyfikaty: DIN 12360