Drukuj
Pipety do pobierania próbek gazów
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05680143 05680152 05680158 05680170
201-3424EA 568 PLN
201-3424 201-3421 201-3422 201-3423
Pipety do pobierania próbek gazów
Probówki Rurki do poboru gazu
Duran®, borosilicate glass, clear. Both ends with a 3 NS/14 one-way stop cock. Sampling tube with GL 14 thread.
  • Bardzo dobra odporność termiczna i chemiczna
  • Zakończone oliwkami do węży o średnicy od 2,7 do 8 mm
  • Z polem do opisu
Pipety do pobierania i transportu próbek gazów. Z dwoma kranami jednodrożnymi. Z zaworem odpowietrzającym GL14
Certyfikaty: DIN 12473-1