Drukuj
Pipety do pobierania próbek gazów
Dostawca: Lenz
201-9111EA 470 PLN
201-9111 201-9113 LENZ05680052 201-9115
Pipety do pobierania próbek gazów
Probówki Rurki do poboru gazu
  • Bardzo dobra odporność termiczna i chemiczna
  • Zakończone oliwkami do węży o średnicy od 2,7 do 8 mm
  • Z polem do opisu
Gas collection tubes for removing, collecting and transporting gas samples. Both sides with a 3 NS/14 standard ground one-way stop cock.
Certyfikaty: DIN 12473-1