Drukuj
Kolby płaskodenne z szerąką szyją z wywinięciem
Dostawca: SciLabware
1080/10D 1080/12D 1080/08D
BIBB1080/10DEA 818 PLN
BIBB1080/10D BIBB1080/12D 511-0733
Kolby płaskodenne z szerąką szyją z wywinięciem
Kolby Kolby płaskodenne
PYREX®, szkło borokrzemowe, szeroka szyja.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna. Odporność na wysoką temperaturę
Szeroka szyjka ułatwiająca łatwe dodawanie stałych próbek itp. Płaska podstawa do stania na ławkach i płytach grzewczych. Z białym emaliowanym miejscem do opisu.
Certyfikaty: ISO 1773