Drukuj
Kolby płaskodenne z wąską szyją
Dostawca: SciLabware
1070/18D 1070/24D 1070/28D 1070/32D 1070/36D 1070/38D 1070/04D 1070/12D
214-0346EA 81.2 PLN
214-0346 214-0347 214-0348 214-0012 214-0013 214-0014 214-0008 BIBB1070/12D
Kolby płaskodenne z wąską szyją
Kolby Kolby płaskodenne
PYREX®, szkło borokrzemowe, przezroczyste.
  • Wysoka odporność na szok termiczny Doskonała trwałość chemiczna zapewniająca działanie wolne od zanieczyszczeń Minimalna rozszerzalność cieplna, dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Kolby o wąskiej szyi z płaską podstawą do stania na ławkach i płytach grzewczych. Oznaczone pojemnością i białym obszarem do oznaczania.
Certyfikaty: ISO 1773