Drukuj
Kolby okrągłodenne, 2-szyjne ze szlifem, Quickfit®
Dostawca: SciLabware
FR250/3S/2A FR500/3S/2A FR25/1S/1A FR50/1S/1A FR100/3S/1A FR100/3S/2A S/3L5086 FR250/3S/1A FR1L/3S/2A FR1L/3S/1A FR500/3S/1A
201-2360EA 289 PLN
201-2360 201-8541 201-0609 201-0564 201-0563 201-0608 201-0492 201-0713 BIBBFR1L/3S/2A BIBBFR1L/3S/1A BIBBFR500/3S/1A
Kolby okrągłodenne, 2-szyjne ze szlifem, Quickfit®
Kolby Kolby okrągłodenne
PYREX®, szkło borokrzemowe z dwoma szyjami, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Jedna pionowa szyjka środkowa i jedna kątowa szyjka boczna. Białe matowe miejsce od oznaczania
Certyfikaty: ISO 1773, BS 6352