Drukuj
Kolby okrągłodenne ze szlifem, Quickfit®
Dostawca: SciLabware
FR500/3U FR50/3M FR100/3M FR250/3M FR500/3M FR150/3M FR1L/3UM
212-0613EA 149 PLN
212-0613 201-8532 212-0605 201-8502 201-8535 BIBBFR150/3M 214-0418
Kolby okrągłodenne ze szlifem, Quickfit®
Kolby Kolby okrągłodenne
PYREX®, szkło borokrzemowe, średnia szyja.
  • Z dłuższą szyjką niż standardowe kolby Quickfit®
  • Długość szyjki: 40 mm (1 l) i 45 mm (pozostałe)
Przydatny w celu zmniejszenia problemów związanych ze spienianiem i pryskaniem.
Certyfikaty: ISO 1773, BS 6352