Drukuj
Kolby okrągłodenne, 3-szyjne ze szlifem
Dostawca: SciLabware
FR250/3S/22P FR2L/3US/22P FR5L/5US/33P FR1L/3S/22P FR500/3S/22P FR1L/4S/22P FR250/4S/11P FR2L/4S/22P FR2L/4S/44P FR1L/5S/22P FR3L/5S/22P FR500/4S/22P FR1L/5S/33P FR2L/5S/33P FR3L/5S/33P
201-8507EA 454 PLN
201-8507 201-8514 201-8548 BIBBFR1L/3S/22P BIBBFR500/3S/22P BIBBFR1L/4S/22P BIBBFR250/4S/11P BIBBFR2L/4S/22P BIBBFR2L/4S/44P BIBBFR1L/5S/22P BIBBFR3L/5S/22P BIBBFR500/4S/22P BIBBFR1L/5S/33P BIBBFR2L/5S/33P BIBBFR3L/5S/33P
Kolby okrągłodenne, 3-szyjne ze szlifem
Kolby Kolby okrągłodenne
PYREX®, szkło borokrzemowe, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Szyja środkowa i dwie równoległe szyje boczne. Matowe miejsce od oznaczania