Drukuj
Kolby okrągłodenne ze szlifem
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03003170 03003149 03003137 03003158 03003128
201-1367EA 486 PLN
201-1367 201-1365 201-1364 201-1366 201-0908
Kolby okrągłodenne ze szlifem
Kolby Kolby okrągłodenne
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, bursztynowe.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Ze środkową szyjką NS 14/23 lub NS 29/32 i białym matowym obszarem do opisywania. Kolor brązowy w celu ochrony substancji wrażliwych na światło.
DIN 12348
Certyfikaty: DIN EN ISO 4797