Drukuj
Kolby okrągłodenne, 2-szyjne ze szlifem
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03203137 03204149 03204158 03204170 03204173 03204449 03204458 03204470 03204473 03204479 03204137 03203149 03203158 03203170 03203237 03203249 03203258 03203270
LENZ03203137EA 159 PLN
LENZ03203137 271-1426 271-1428 271-1430 201-1411 271-1427 271-1429 271-1431 LENZ03204473 LENZ03204479 271-1424 LENZ03203149 LENZ03203158 LENZ03203170 LENZ03203237 LENZ03203249 LENZ03203258 LENZ03203270
Kolby okrągłodenne, 2-szyjne ze szlifem
Kolby Kolby okrągłodenne
DURAN®, szkło borokrzemowe, z równoległą szyjką boczną.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Ze standardowym szlifowanym środkowym kołnierzem i białym matowym obszarem do opisywania.