Drukuj
Kolby okrągłodenne ze szlifem
Dostawca: VITLAB
107897 107797 107997
214-1422EA 605 PLN
214-1422 214-1421 214-1423
Kolby okrągłodenne ze szlifem
Kolby Kolby okrągłodenne
PFA, półprzezroczysty.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Doskonała odporność termiczna od –270 do + 250 ° C
  • Autoklawowalne
Może być również stosowany jako kolby bezpieczeństwa do wyparek obrotowych.