Drukuj
Kolby gruszkowe do wyparąk obrotowych
Dostawca: SciLabware
FD50/4RE FD250/4RE FD500/4RE FD1L/4RE FD2L/4RE FD250/3 FD100/3 FD100/4RE FD500/3 FD1L/3
201-8404EA 187 PLN
201-8404 201-8403 201-8406 201-8401 201-8009 201-8402 531-0741 201-2374 BIBBFD500/3 BIBBFD1L/3
Kolby gruszkowe do wyparąk obrotowych
Kolby Kolby do wyparek rotacyjnych
PYREX®, szkło borokrzemowe.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna Odporność na wysoką temperaturę Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Idealny do stosowania z wyparkami obrotowymi. Duża powierzchnia do szybkiego odparowania. Solidna, ciężka konstrukcja ściany dla dodatkowej wytrzymałości. Florencki kształt pozwala na łatwe usuwanie stałych pozostałości.