Drukuj
Kolby sercowe ze szlifem
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03031413 03031422 03031428 03031437 03031922 03031928 03031937 03031949 03031449 03031410 03032928 03032937 03032949
201-1221EA 56.9 PLN
201-1221 201-1222 201-1223 201-1224 201-1041 201-0321 201-0322 201-1042 201-1040 201-0320 201-1043 201-1044 201-1045
Kolby sercowe ze szlifem
Kolby Kolby gruszkowe
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Ze standardowym szlifowanym złączem i białym polem opisowym.