Drukuj
Kolby sercowe ze szlifem
Dostawca: SciLabware
FP25/1 FP50/1 FP100/1 FP100/2 FP10/1 FP50/1/1A FP50/2 FP100/3 FP5/1
212-0599EA 139 PLN
212-0599 212-0601 212-0595 212-0596 212-0594 212-0602 212-0603 BIBBFP100/3 BIBBFP5/1
Kolby sercowe ze szlifem
Kolby Kolby gruszkowe
PYREX®, szkło borokrzemowe, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna Odporność na wysoką temperaturę Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Idealny do destylacji półmikro. Ze standardowym szlifowanym złączem i białym polem opisowym.